Z292044
同義詞:
铝压接密封(无隔垫),银铝
1 of 10
Supelco
27016
Z166065
橡胶塞
27230-U
27232
瓶塞
Sigma-Aldrich
Z114146
Wheaton 密封盖(可中心开口)
33110-U
小瓶,钳口,血清瓶
Z114014
Wheaton 玻璃血清瓶
27227-U
27200
Z114243
手动铝盖钳口封盖器
silver aluminum
open center 9.5 mm opening
pkg of 1000 ea
20 mm
for use with 20 mm crimp seal vial
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
Exclusive Savings
從最近期的版本中選擇一個:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
1 of 3
27454-U
带 PTFE/橡胶隔垫的钳口密封盖
27539
PTFE/硅胶隔垫