重要文件
Z285889
Sigma-Aldrich
E-Z Press
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
長度 × 直徑 × 高度
7 1/2 in. × 6 in. × 15 1/2 in.
板直徑
4 in.
重量
49.9 lb
一般說明
• 内置安全罩
• 人体工学设计
• 重量轻
具有一体式结构的 12 吨实验室压具,设计用于 Aldrich 大小型和类似的 KBr 压片模具。内置压力计和压力释放阀提供精确的压力控制。压具包括可拆卸的手柄和基座。
法律資訊
E-Z Press is a trademark of International Crystal Laboratories Corp.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)