Merck
全部照片(5)
重要文件
Z284025
Spinbar® 磁力搅拌棒
PTFE-coated, polygon, size 1 1/2 in. × 3/8 in., white
同義詞:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
材料
PTFE-coated
polygon
包裝
pack of 3 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37120-0112
長度
38.1 mm
直徑
9.5 mm
尺寸
1 1/2 in. × 3/8 in.
顏色
white
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
  • Spinbar®磁力搅拌棒与磁搅拌盘一起使用,实现化学溶液均匀、一致且彻底地混合。
  • Alnico 磁体采用耐用且惰性的FDA级聚四氟乙烯(PTFE)低摩擦涂层封装。
  • 多面型搅拌棒的表面积更大且湍流更强,有助于更有力、更充分的混合。
  • 高压蒸汽灭菌更安全。
法律資訊
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)