Key Documents
Z281980
Coors alumina mortar
O.D. × H 35 mm × 18 mm, capacity 1.5 mL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41101702
eCl@ss:
32080114
NACRES:
NB.35
材料
alumina
製造商/商標名
Coorstek 60335
外徑 × 高度
35 mm × 18 mm
容量
1.5 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
法律資訊
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)