Key Documents
Z280038
Sigma-Aldrich
Norprene ® A-60-G 实验室管路
I.D. × O.D. 5/8 in. × 7/8 in.
同義詞:
Saint Gobain AFL00046, Tygon A-60-G
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41105108
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 50 feet
製造商/商標名
Tygon
內徑 × 內徑
5/8 in. × 7/8 in.
牆體尺寸
1/8 in.
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
该化学泵管路属于热塑性弹性体管路,化学相容性接近氟橡胶和硅胶管路。黑色橡胶管是热密封的。最高温度:275°F (135°C)。
  • 对氧化剂、酸和碱的化学耐受性
  • 抗弯曲疲劳,不会削弱或开裂
法律資訊
Norprene is a registered trademark of Saint-Gobain Abrasives, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)