重要文件
Z276545
Sigma-Aldrich
Ace Hirsch filter funnel
capacity 170 mL, porosity 25-50 μm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
製造商/商標名
Ace Glass 718716
容量
170 mL
盤直徑
30 mm
過濾器直徑
30 mm
孔徑
25-50 μm porosity
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Funnels with glass-fiber frits are useful where it is necessary to wash the precipitation and redissolve with chemicals that would attack filter paper. Angle of funnel is 60°. Funnel with 1.0 to 1.6 μm frit is especially suited for removing Pd/C catalyst from reaction mixtures.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
Z276545-1EA4061832349244