重要文件
Z267686
Sigma-Aldrich
圆形晶体窗片
KRS-5, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
SB.32
材料
KRS-5
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑× 厚度
25 mm × 2 mm
透射率
20,000-25,000 (wavenumbers (cm-1))
折射率
n/D 2.37 (at 2 μm)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
柔软的晶体,在压力下变形;良好的ATR材料。
经过切削和抛光的高质量晶体窗片。
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
Z267686-1EA4061833304631