材料
KBr
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑× 厚度
49 mm × 6 mm
透射率
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
折射率
n/D 1.53 (at 2 μm)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
经过切削和抛光的高质量晶体窗片。
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Global Trade Item Number
庫存單位 | GTIN |
---|---|
Z267651-1EA | 4061833304617 |