材料
316 stainless steel
製造商/商標名
Popper 6453
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
专门设计用于与一次性塑料鲁尔接头注射器和金属鲁尔接头玻璃注射器安全、防漏配合的硬件。316 不锈钢接头无污染,易于清洁,耐腐蚀。
镀铬黄铜连接器以经济的价格提供良好的性能。在 45 psi 下用水测试。
镀铬黄铜连接器以经济的价格提供良好的性能。在 45 psi 下用水测试。
法律資訊
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
客戶也查看了
Global Trade Item Number
庫存單位 | GTIN |
---|---|
Z261580-1EA | 4061832530970 |