重要文件
Z260045
FORTUNA® Optifix®基础瓶顶分配器
Basic model, volume 20-100 mL
同義詞:
Bottle-top dispenser, Liquid dispenser, Top dispenser
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
特點
subdivision 2.0 mL
製造商/商標名
Fortuna Graf 101.080-51
體積測量範圍
20-100 mL
容積
20-100 mL
接頭
GL 40
GL 45
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于分配水溶液、酸和结晶液体
特性:
  • PTFE 包封分配活塞
  • 通过使用玻璃制成的分配筒(涂有防止破裂的塑料保护层)进行可见分配过程
  • 人体工学手指保护帽
  • 快速简便的音量设定,附加微调
  • 将白色 PP 制成的接合器固定至 10 mL;由 30 mL 固体白色 PP 制成的 FIX 接合器
  • 阀块由 PTFE 制成,阀内无金属弹簧-无腐蚀
  • Optifix ® 基本分配器 最多可提供 500 mL
提供 Optifix ® 基本分配器、2 PP 接合器 GL40 + GL451 个 PTFE 进液管
法律資訊
FORTUNA is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)