重要文件
Z256196
Sigma-Aldrich
Wheaton 带橡胶衬里瓶盖的样品瓶
clear glass vial, volume 16 mL, thread for 18-400
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.11
材料
clear glass vial
styrene-butadiene liner
特點
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包裝
pkg of 144 ea
外徑 × 高度
21 mm × 70 mm
容積
16 mL
接頭
thread for 18-400
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Caps have white styrene-butadiene rubber liner and are packed in Lab File® cases. Clear Wheaton-33, low extractable borosilicate glass or amber Wheaton-320 glass. Can be sterilized and stored at low temperatures.
法律資訊
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
Z256196-1PAK4061832326375