重要文件
Z224987
Sigma-Aldrich
Aldrich® super condenser
Overall H 370 mm, joint: ST/NS 24/40
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
接合處
joint: ST/NS24/40
外徑
42 mm
總高度
370 mm
表面積
510 cm2
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Extremely efficient condenser design combines a cold-finger, coiled, Liebig, and Vigreux condenser into one unit with a forced spiral path and a very large, water-cooled surface area.
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)