重要文件
Z202355
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 51/30
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122413
NACRES:
NB.35
材料
stainless steel
接合處
joint: SJ51/30
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)