重要文件
Z202320
Supelco
装有球接头用于柱色谱的色谱柱
Standard column, capacity 100 mL, joint: SJ 29/15
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151816
NACRES:
SB.52
接合處
joint: SJ29/15
等級
for chromatography
技術
LPLC: suitable
容量
100 mL
柱外徑 × 長度
19 mm × 813 mm
適合性
suitable for chromatography
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)