重要文件
Z190357
Sigma-Aldrich
Support stand
rod diam. × L 5/8 in. × 29 in. , SS
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122800
NACRES:
NB.35
桿直徑×長度
5/8 in. × 29 in. , SS
一般說明
Heavy steel base. Suitable for mounting stirring motors, etc.
Includes metal base and rod.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1