重要文件
Z187801
Sigma-Aldrich
Economical neoprene dry-box gloves
size 10, port size 6 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
46181504
NACRES:
HA.01
材料
neoprene
尺寸
10
無菌
non-sterile
特點
latex free
powder-free
reusable
包裝
pkg of 1 pair
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
參數
3000 psi tensile strength (approx)
長度 × 厚度
27 in. × 0.015 in.
埠口尺寸
6 in.
顏色
black
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Neoprene bonded sleeve and glove.
General purpose elastomer. Resists moderate chemicals and acids, ozone, oils, fats, greases, many oils and solvents. Attacked by strong oxidizing acids, esters, ketones, chlorinated aromatic and nitro hydrocarbons.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
Z187801-1PAK4061833577189