重要文件
Z183385
Foil/poly bag
size 3.75 in. × 7.75 in.
同義詞:
Foil Packaging, Packaging Bag, Polypropylene Bag
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
24111500
NACRES:
NB.35
包裝
pkg of 75 ea
尺寸
3.75 in. × 7.75 in.
厚度
5 mil
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Heat sealable. Useful for storing air, light, or moisture-sensitive reagents, odoriferous products, and for temporarily containing leaking bottles.
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
Z183385-1PAK4061832330938