Merck
全部照片(3)
重要文件
Z155551
Sigma-Aldrich
Griffin-type SS beaker
capacity 2,000 mL, without handle
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.43
材料
stainless steel
特點
graduations: no
高度 × 外徑
181 mm × 124 mm
容量
2,000 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)