重要文件
Z125512
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
With hose connection, joint: ST/NS 14/20, thread I.D. 7.0 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.35
標籤
F
接合處
joint: ST/NS14/20
製造商/商標名
Ace Glass 526108
螺紋內徑
7.0 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
法律資訊
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
更換零件
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)