Key Documents
Z123374
Sigma-Aldrich
用于 Presslok 可拆卸吸收池固定装置的 PTFE 垫片
diam. 25 mm, pathlength 0.015 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12000000
NACRES:
SB.32
技術
IR spectroscopy: suitable
直徑
25 mm
路徑長度
0.015 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)