重要文件
Z118834
Spinbar® 磁力搅拌棒
yellow, diam. 2 mm, L 7 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103806
NACRES:
NB.72
材料
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated bar
特點
ALNICO V coated magnet
包裝
pack of 3 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37121-0014
長度
7 mm
直徑
2 mm
顏色
yellow
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Spinbar® 磁力搅拌棒设计用于试管、小瓶和梯度标记。
  • 非常适合在环境测试和生命科学应用中混合小体积样品。
  • 铝镍钴磁铁采用耐用且惰性的 FDA 级 PTFE(聚四氟乙烯)涂层封装。
  • 广泛的耐化学性,适用于各种应用。
  • 可高压灭菌。
法律資訊
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Teflon is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)