材料
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated
特點
ALNICO V coated magnet
包裝
pack of 3 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37121-0010
長度
5 mm
直徑
2 mm
顏色
red
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
- Spinbar® 磁力搅拌棒设计用于试管、小瓶和梯度标记。
- 非常适合在环境测试和生命科学应用中混合小体积样品。
- 铝镍钴磁铁采用耐用且惰性的 FDA 级 PTFE(聚四氟乙烯)涂层封装。
- 广泛的耐化学性,适用于各种应用。
- 可高压灭菌。
非常小巧、高效的搅拌棒。适用于小瓶、微型试管、离心管混合等。
- PTFE® 聚四氟乙烯涂层
- 铝镍钴 V 涂层磁体
法律資訊
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP