重要文件
Z116971
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 12, L 10 in.
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
描述
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Cadence Science
長度
10 in.
測量計
12
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
Z116971-1EA4061832529967