Merck
全部照片(4)
重要文件
Z107557
Sigma-Aldrich
Aldrich® 低形杜瓦瓶
capacity 220 mL, cylindrical, depth 6 1/2 cm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
接合處
Joints neck (65)
無菌
non-sterile
包裝
pack of 1
製造商/商標名
Sigma-Aldrich
內徑
6.5 cm
容量
220 mL
深度
6 1/2 cm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Aldrich低型杜瓦瓶可用于需要低温和磁力搅拌的反应。它具有半球形或圆柱形(半平底)配置的浅底设计。杜瓦瓶由硼硅酸盐玻璃与保护外铝外壳制成。
用于需要低温和磁力搅拌的反应。半球形或圆柱形(半平底)配置的浅底设计。硼硅玻璃与保护外铝外壳。
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Global Trade Item Number
庫存單位GTIN
Z107557-1EA4061832964362