重要文件
Z105732
PTFE stirrer blade
fits shaft o.d., 10 mm (with button), W 108 mm
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41103800
NACRES:
NB.72
材料
PTFE
特點
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Bel-Art F37972-0000
寬度
108 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)