重要文件
W407815
Sigma-Aldrich
N-Benzoylanthranilic acid
≥97%, FG
同義詞:
2-(Benzoylamino)benzoic acid, Dianthramid B
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H11NO3
CAS號碼:
分子量::
241.24
FEMA號碼:
4078
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
Flavis號碼:
16.087
NACRES:
NA.21
agency:
follows IFRA guidelines
等級
FG
品質等級
agency
follows IFRA guidelines
法律遵循
EU 1223/2009
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
化驗
≥97%
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
香料過敏原
no known allergens
感官的
fruity
SMILES 字串
N(c2c(cccc2)C(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C14H11NO3/c16-13(10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-9H,(H,15,16)(H,17,18)
InChI 密鑰
WXVLIIDDWFGYCV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)