生物源
Citrus aurantium L.
品質等級
300
400
等級
FG
Halal
Kosher
法律遵循
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
來源
France origin
折射率
n20/D 1.47 (lit.)
bp
163 °C (lit.)
密度
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食物過敏原
no known allergens
感官的
orange
準備報告
提取方法:蒸馏
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup