Key Documents
TMT00523
Sigma-Aldrich
2-巯基-2-苯乙酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H8O2S
分子量::
168.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
O=C(O)C(S)C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C8H8O2S/c9-8(10)7(11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,11H,(H,9,10)
InChI 密鑰
QYIGFZOHYGYBLX-UHFFFAOYSA-N
相關類別
其他說明
请注意,Sigma-Aldrich将此产品作为一系列独特化学品的一部分提供给早期发现研究人员。 Sigma-Aldrich不会收集该产品的分析数据。 买方需承担确认产品标识和/或纯度的责任。所有销售均为最终销售。
尽管SIGMA-ALDRICH的标准条款和条件以及SIGMA-ALDRICH′S和买方之间的协议中包含所有合同条款,但无论是在法律、交易过程、执行过程中的行为、以及贸易或其他方面的使用等过程中,SIGMA-ALDRICH按“原样”销售此产品并且并对此产品不作任何陈述或担保,包括:(A)适销性担保;(B)特定用途适用性担保;或(C)未侵犯第三方知识产权担保。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3