重要文件
THSD2142
ThalesNano CatCart 催化剂药筒系统
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 5% Ru/Al2O3
同義詞:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41100000
NACRES:
NB.51
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
ThalesNano THS D2142
長度 × 直徑
116 mm × 9.2 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
MiDiCarts are suitable for use only with Thalesnano H-Cube MidiCart reactors.
法律資訊
MidiCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)