重要文件
TEM-FFT400CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Formvar Supported Copper Thin Bar Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
同義詞:
FORMVAR THIN BAR SQUARE MESH - CU 400 MESH UL 50/BX
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
包裝
box of 50
尺寸
400 mesh
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
A 5-6 nm thin film of pure formvar resin supported thin bar square mesh grids. Copper grid, 400 mesh.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)