重要文件
TEM-CF200AU50
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 200 mesh, box of 50
同義詞:
CRBON FILM 200 MESH AU 50/BX
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
包裝
box of 50
尺寸
200 mesh
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 200 mesh.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)