重要文件
SYNF973024M
Synthware filter funnel with glass stopcocks
60 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium
同義詞:
Synthware 973024, fritted disc funnel
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.51
材料
fritted
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F973024M
capacity × diam.
60 mL
盤直徑
30 mm
過濾器直徑
30 mm
孔徑
10-15 μm
容量
60 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
With two 2 mm glass stopcocks
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)