重要文件
SYNF891100
Synthware reaction tube with glass stopcock
100 mL, joint: ST/NS 14/20
同義詞:
Synthware F891100
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121700
NACRES:
NB.51
材料
colorless tube
glass tube
接合處
joint: ST/NS14/20
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
Push fit
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech F891100
容量
100 mL
100 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)