Key Documents
SYNF701420M
Synthware fritted filter tube
joint: ST/NS 14/20, disc O.D. 20 mm, porosity: medium
同義詞:
Synthware F701420M, straight filter tube
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F701420M
盤外徑
20 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Available with a choice of coarse or medium porosity fritted discs.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)