重要文件
SYNF319250
Synthware recovery flask
250 mL, joint: ST/NS 19/22
同義詞:
Synthware F319250, oval shape flask
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
接合處
joint: ST/NS19/22
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F319250
容量
250 mL
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)