重要文件
SYNC364640
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 40.0 mm, L 457 mm
同義詞:
Synthware C364640, glass chromatograpy column
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
等級
for chromatography
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C364640
內徑
40.0 mm
長度
457 mm
適合性
suitable for chromatography
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)