重要文件
SYNA392440
Synthware transfer valve adapter
joint: ST/NS 24/40
同義詞:
Synthware A392440, transfer adapter with valve
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A392440
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
The 0-4 mm high vacuum valves have two Viton® O-rings on the shaft and an integral PTFE O-ring on the tip.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)