重要文件
SYNA381420
Synthware 90 degree vacuum adapter with PTFE stopcock
male joint: ST/NS 14/20
同義詞:
Synthware A381420, glass adapter with stopcock
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
male joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A381420
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
With 8 mm or 10 mm O.D. hose connection and 2 mm PTFE stopcock.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)