Key Documents
SYNA288250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 29/42, bottom joint: ST/NS 29/42
同義詞:
Synthware A288250, splash-guard adapter
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
bottom joint: ST/NS29/42
joint: ST/NS top29/42
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A288250
容量
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)