材料
alumina membrane
描述
Pore geometry: trigonal arrangement
包裝
pkg of 5 pieces
尺寸
10 mm × 10 mm
厚度
50 μm
孔徑
125 nm (interpore distance)
40 nm pore diameter
相容性
(Pore geometry: trigonal arrangement)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3