重要文件
SM2550105
Sigma-Aldrich
SmartPor, alumina membrane
thickness 50 μm, pore diameter 25 nm, pore size 65 nm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Al
分類程式碼代碼:
12352200
描述
Pore geometry: trigonal arrangement
包裝
pkg of 5 pieces
尺寸
10 mm × 10 mm
厚度
50 μm
孔徑
25 nm pore diameter
65 nm (interpore distance)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)