重要文件
SLW1471/12M
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom with spout
900 mL
同義詞:
Pyrex, SciLabware 1471/12M
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat bottom
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
SciLabware 1471/12M
直徑× 高度
140 mm × 75 mm
容量
900 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
  • Complies to DIN 12338
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)