Key Documents
R488437
(5E)-5-{[5-(2,5-DICHLOROPHENYL)-2-FURYL]METHYLENE}-3-(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-4-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C25H17Cl2N3O3S2
CAS號碼:
分子量::
542.467
MDL號碼: