Key Documents
R441295
[9-BROMO-2-(4-METHOXYPHENYL)-1,10B-DIHYDROPYRAZOLO[1,5-C][1,3]BENZOXAZIN-5-YL](PHENYL)METHANONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H19BrN2O3
CAS號碼:
分子量::
463.335
MDL號碼: