重要文件
LGFG1000
Sigma-Aldrich
Green Fluorescent PLGA microspheres
1 μm average diameter
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
形狀
pellets
平均直徑
1 μm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Fluorescent PLGA particles for imaging and cell tracking in drug discovery. Particles can be used for fluorscent assays and drug delivery.
法律資訊
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)