重要文件
HAM59000-05
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1701 BFP, volume 10 μL
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121500
NACRES:
NB.01
材料
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
特點
model 1701 BFP
製造商/商標名
Hamilton 59000-05
參數
10-115 °C temp. range (50-239 °F)
1000 psig pressure
內徑 × 內徑
0.460 mm × 6.60 mm
容積
10 μL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)