重要文件
H3208
Sigma-Aldrich
1-庚烯
≥99%
同義詞:
1-n-Heptene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)4CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
98.19
Beilstein:
1098332
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
≥99%
蒸汽壓力
101 mmHg ( 37.7 °C)
品質等級
化驗
≥99%
形狀
liquid
自燃溫度
505 °F
折射率
n20/D 1.400 (lit.)
bp
94 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
密度
0.697 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCC=C
InChI
1S/C7H14/c1-3-5-7-6-4-2/h3H,1,4-7H2,2H3
InChI 密鑰
ZGEGCLOFRBLKSE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
15.8 °F - closed cup
閃點(°C)
-9.0 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Hiroshi Toda et al.
Applied and environmental microbiology, 81(6), 1919-1925 (2015-01-04)
We describe the development of biocatalysis for producing optically pure straight-chain (S)-epoxyalkanes using styrene monooxygenase of Rhodococcus sp. strain ST-10 (RhSMO). RhSMO was expressed in the organic solvent-tolerant microorganism Kocuria rhizophila DC2201, and the bioconversion reaction was performed in an