重要文件
GF99857738
rod, 10.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99.9%
同義詞:
Ta
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
Ta
CAS號碼:
分子量::
180.95
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141741
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
化驗
99.9%
形狀
rod
自燃溫度
572 °F
製造商/商標名
Goodfellow 998-577-38
電阻係數
13.5 μΩ-cm, 20°C
長度
50 mm
直徑
10.0 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES 字串
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI 密鑰
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)