重要文件
GF97477611
Aluminum/Silicon
rod, 5 mm diameter, Al99%/Si 1%, length 200 mm, bulk density 2.7 g/cm3
同義詞:
AL057935
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
化驗
≥99%
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 974-776-11
長度
200 mm
直徑
5 mm
體積密度
2.7 g/cm3
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)