重要文件
GF96975938
Quartz - fused
rod, 5.0 mm diameter, length 1000 mm
同義詞:
SI617950
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
11101503
NACRES:
NA.23
形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 969-759-38
長度
1000 mm
直徑
5.0 mm
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)